Få mere at vide
Mouse anti-Human IgM, Clone: JDC-15, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15898488
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Artikelnummer. Mængde
15898488 0.5 mg
1 options
Artikelnummer. 15898488 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 555856
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reacts specifically with human immunoglobulin M. It does not react with other heavy chain isotypes. This antibody does not stimulate B cells.
Host Species: Mouse
Clone: JDC-15
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Mouse anti-Human IgM
Klassifikation Monoclonal
Klon JDC-15
Koncentration 0.5mg/mL
Værtsarter Mouse
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Human
Isotype IgG1 κ