Få mere at vide
Mouse anti-Human IgG4, Clone: JDC-14, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15888498
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Artikelnummer. Mængde
15888498 0.5 mg
1 options
Artikelnummer. 15888498 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 555878
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The JDC-14 antibody reacts specifically with human IgG4. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: JDC-14
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Mouse anti-Human IgG4
Klassifikation Monoclonal
Klon JDC-14
Koncentration 0.5mg/mL
Værtsarter Mouse
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Human
Isotype IgG1 κ