Få mere at vide
Mouse anti-Human IgG2, Clone: G18-21, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15868498
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Artikelnummer. Mængde
15868498 0.5 mg
1 options
Artikelnummer. 15868498 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 555873
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The G18-21 antibody reacts specifically with human IgG2. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: G18-21
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Mouse anti-Human IgG2
Klassifikation Monoclonal
Klon G18-21
Koncentration 0.5mg/mL
Værtsarter Mouse
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Human
Isotype IgG1 κ