Få mere at vide
Mouse anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody (4D2D9G8), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
1370.00 DKK - 2995.00 DKK
Spécification
Klon 4D2D9G8
Koncentration 1.0 mg/mL
Fortynding Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000
Applikationer Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Mængde Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Mængde Prix Quantité et disponibilité  
18263453
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP1-51523SS
0.025 mL
1370.00 DKK
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18265073
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP1-51523
0.1 mL
1965.00 DKK
0.10ml
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18224705
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP1-51523-0.5ML
0.5 mL
2995.00 DKK
0.50ml
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Description
Description
IgG (H+L) Monoclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spécification
Spécification
4D2D9G8
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000
Monoclonal
Purified
RUO
immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker)
IGHG1
IgG1
Protein G purified
Monoclonal anti-Human IgG is derived from a hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse. It is specific for the whole human IgG molecule, and has no cross reactivity with human IgM molecule as determined by an ELISA.
1.0 mg/mL
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
3500
Human IgG was isolated from human sera and purified by chromatography.
Secondary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis