Få mere at vide
Mouse anti-Human IgE, Clone: G7-26, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15808498
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Artikelnummer. Mængde
15808498 0.5 mg
1 options
Artikelnummer. 15808498 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 555857
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The G7-26 antibody reacts with human immunoglobulin E. It does not react with other heavy chain isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: G7-26
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Mouse anti-Human IgE
Klassifikation Monoclonal
Klon G7-26
Koncentration 0.5mg/mL
Værtsarter Mouse
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Human
Isotype IgG2a κ