missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Herpes simplex virus type 2 Glycoprotein E, Mouse, Clone: 110, Abnova™

Artikelnummer. 16086476
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16086476 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16086476 Leverandør Abnova Leverandørnr. MAB4803.1mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse monoclonal antibody raised against herpes simplex virus type 2 Glycoprotein E.

Tekniske data

Antigen Herpes simplex virus type 2 Glycoprotein E
Applikationer ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 110
Konjugeret Unconjugated
Oversigt Mouse monoclonal antibody raised against herpes simplex virus type 2 Glycoprotein E.
Fortynding The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In 10mM PBS, pH 7.2 (0.09% sodium azide)
Værtsarter Mouse
Immunogen Infected cell lysate.
Mængde 1 mg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Testspecificitet Recognizes HSV 2, specific to gE.
Målarter Virus
Indhold og opbevaring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotype IgG2
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.