Få mere at vide
Mouse adrenal tissue lysate - total protein, 100 ug
Artikelnummer. 32144895 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32144895 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab4019100ug
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Mouse adrenal cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: adrenal
  • Form: Liquid
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot