Få mere at vide
Proteintech™ Mus Adiponectin ELISA Kit
KE10044 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Adiponectin ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogent Adiponectin.
Brand: Proteintech™ KE10044-96T
Beskrivelse
- Analysen genkender muse-adiponectin. Et antistof specifikt for Adiponectin er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
- Adiponectin-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for Adiponectin for at påvise det opfangede Adiponectin-protein.
- Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden indstillet til 630 nm
- Adiponectin, også kendt som Acrp30, AdipoQ og GBP28, er et adipocyt-udskilt protein, der cirkulerer i høje koncentrationer i serumet og virker til at øge insulinfølsomheden.
- Adiponectin modulerer en række metaboliske processer, herunder glukoseregulering og fedtsyreoxidation.
- Serumkoncentrationen af adiponectin falder hos overvægtige patienter i modsætning til andre adipocytokiner. I nyere undersøgelser faldt serum-adiponectin-niveauet gradvist hos patienter i henhold til sværhedsgraden af fedme, insulinresistens, diabetes mellitus og hjerte-kar-sygdomme.
- Lavt serum-adiponectin-niveau kan være en prædiktiv faktor for type 2-diabetes mellitus (T2DM) og andre hjerte-kar-sygdomme.
Tekniske data
BC028770 | |
6.9 pg/mL | |
Sandwich ELISA , Dobbelt antistof | |
Plasma, Serum | |
Mus | |
Mus | |
<10% | |
Blå is | |
4.5 hr. |
31,25 til 2000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Belagt ELISA Kit | |
DAB | |
11450 | |
Fast stof | |
<10% | |
-20 °C til +4 °C | |
Q60994 |
Sikkerhed og håndtering
- 96TEST Mouse Adiponectin ELISA Kit
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.