Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse Activin RIIB (NP_031423.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18794989
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18794989 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18794989 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2997
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 DKK
    2478.00 DKK / 10µg
    Spare 142.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene Activin RIIB
Adgangsnummer NP_031423.1
Gen-id (Entrez) 93
Gene Alias activin A receptor, type IIB, Activin receptor type IIB, activin receptor type-2B, ActivinRIIB, ACTRIIB, ACTR-IIB, ACVR2B, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, MGC116908
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg