Få mere at vide
Applied Biosystems™ Mus ACTB (Actin, Beta) Endogen kontrol (VIC™ /MGB probe, primer begrænset)
Artikelnummer. 10546355 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
2500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10546355 2500 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10546355 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4352341E
 Begrænset vare
På lager
Mus ACTB (Actin, Beta) Endogen kontrol (VIC™ /MGB probe, primer begrænset)
De Applied Biosystems™ Mus ACTB (aktin, beta) Endogen kontrol (VIC™ ⁄ MGB Probe, Primer Limited) er beregnet som en endogen kontrol. Det muliggør relativ genekspressionskvantificering i cDNA-prøver, når det bruges sammen med andre genekspressionsassays. Sonden er mærket med VIC™ farvestof - MGB og primerne er begrænsede. Det kan bruges til multipleks eller singleplex PCR-reaktioner. Endogen kontrol skal bruges med inventariseret og ikke-inventeret TaqMan™ Genekspressionsanalyser, TaqMan™ Brugerdefinerede genekspressionsassays og eller brugerdefinerede TaqMan™ Primere og sonder.
Assay detaljer:
Gensymbol: Actb RefSeq: NM_007393.1 Amplikonstørrelse: 115 Tilsvarende TaqMan Assay ID: Mm00607939_s1
TaqMan™
TaqMan™ Endogene kontroller Eliminer måneders analysedesign, formulering og testning ved at bruge Endogene kontroller som dine kontroller til at kvantificere genekspression. Denne praktiske samling af prædesignede probe- og primersæt gør det muligt for dig at normalisere mængden af prøve-RNA eller DNA i en reaktion.
— Komplet løsning til kvantitativ genekspression Har svært ved at beslutte, hvilke kontroller der skal bruges til at kvantificere genekspression selv med detaljerede oplysninger om biologiske systemer? Nu med TaqMan™ Endogene kontroller, du kan undgå alle trial-and-fejl ved at vælge kontroller for de fleste almindelige gener for mennesker, mus, rotter og eukaryote.
TaqMan™ Enkel at bruge Alle komponenter i Endogene kontroller er QC-testet, formuleret i en enkelt 20X blanding og funktionelt testet. Kontrollerne er ikke kun enkle at bruge, men de er også fuldt ud kompatible med universelle betingelser for to-trins RT-PCR. Bare tilføj TaqMan™ Universal PCR Master Mix (med eller uden AmpErase™ UNG) og din cDNA-prøve for at generere følsomme, reproducerbare og virkelig kvantitative genekspressionsdata på Applied Biosystems instrumenter, herunder Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Real-Time PCR-systemer og 7000 og 7700 sekvensdetektionssystemerne.
Fleksibelt tilbud Vi bygger hver endogen kontrol ved hjælp af vores dokumenterede 5'-nukleasekemi. For maksimal fleksibilitet kan du vælge mellem to forskellige reporterfarvestoffer og to quenchere:
  • EN FAM™ farvestof-mærket TaqMan™ MGB probe (250 nM, slutkoncentration) og to umærkede PCR-primere (900 nM hver)
  • EN VIC™ farvestof-mærket TaqMan™ MGB probe (250 nM, slutkoncentration) og to umærkede PCR-primere (150 nM hver y primer begrænset)
  • EN VIC™ farvestof-mærket TAMRA™ probe (250 nM, slutkoncentration) og to umærkede PCR-primere (150 nM hver y primer begrænset)
    Valg af den rigtige endogene kontrol Endogene kontroller kan normalisere ekspressionsniveauerne af målgener ved at korrigere forskelle i mængden af cDNA, der indlæses i PCR-reaktionsbrønde. For de bedste resultater skal du kontrollere, at den endogene kontrol er konsekvent udtrykt i prøvesættet, der skal testes. Endogen kontrolekspression skal være ensartet på tværs af alle prøver i undersøgelsen. For multipleksing skal du sikre, at genekspressionsniveauet for den endogene kontrol er større end målets.
    TaqMan™ Endogene kontroller, der indeholder prober mærket med VIC™ Multiplex vs. Singleplex PCR Alle reporterfarve er primer begrænset. Dette tillader multipleksing af TaqMan™ Endogene kontroller med målgenekspressionsassays, forudsat at kontrolgenet udtrykkes mere rigeligt end målgenet. Alle TaqMan™ Endogene kontroller, der indeholder prober mærket med FAM™ reporterfarve er ikke primer begrænset og er ikke beregnet til multipleksing.
    Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 20X
    Adgangsnummer NM_007393.1
    Amplikon størrelse 115
    Indhold og opbevaring Kontrolprimer-probesæt
    Detektionsmetode Primer-sonde
    Form Væske
    Format Rør
    PCR metode 2-trins RT-qPCR
    Gen symbol ACTB
    Etiket eller farvestof VIC
    Produktlinje TaqMan, VIC
    Mængde 2500 reaktioner
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Arter Mus
    Mål β-aktin
    Til brug med (applikation) Genekspression
    Antal reaktioner 2500 reaktioner