Få mere at vide
asecos™ Monteringssæt til gulvforankring af depoter
Shop alle asecos produkter
Vægt (engelsk):
2.78 lb.
Beskrivelse
- Kompatibel med alle depoter.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stål |
| Type | Monteringssæt |
| Vægt (engelsk) | 2.78 lb. |
| Vægt (metrisk) | 1.26 kg |