Få mere at vide
Berthold Technologies Mount For Test Tube in LB 9509
Artikelnummer. 31777292 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Farve:
Black
Artikelnummer. Farve
31777292 Black
1 options
Artikelnummer. 31777292 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 57011
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For luminescence test tube in the Junior portable luminometer
  • Mount is required to calibrate the Junior portable luminometer using the Luminescence Test Tube LB 9517
  • Luminescence Test Tube LB 9517 is used to assess performance of the Junior luminometer
Tekniske data
Type Mount
Farve Black
Til brug med (udstyr) Junior LB 9509 Portable Luminometer