Få mere at vide
Brady™ Støbt polyethylen forbindelsesled
Artikelnummer. 11751296 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
1 pakke
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11751296 Sort 1 pakke
11741296 Hvid 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11751296 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 078248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 DKK
    480.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.52 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Brugt til permanent at fastgøre kædelængder eller til at reparere kædeled, vores holdbare B-900 støbte polyethylenforbindelsesled matcher vores stolper og kæde.
  • Brugt til permanent at fastgøre kædelængder eller til at reparere kædeled, vores holdbare B-900 polyethylen forbindelsesled matcher vores stolper og kæde.
Tekniske data
Mængde 36 Pk.
Produkttype Kædeled
Farve Sort
Materiale Polyethylen
Til brug med (applikation) Trafikkontrol
Længde (metrisk) 50.8 mm
Længde (engelsk) 2 tommer
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Etikettype Stangtilbehør