Learn More
Descripción
- Used to attach lengths of chain, our durable B-900 polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 36 Pk. |
| Product Type | Hook |
| Color | Yellow |
| Material | Polyethylene |
| For Use With (Application) | Traffic Control |
| Width (English) | 2 in. |
| Width (Metric) | 50.8 mm |
| Label Type | Stanchion Accessories |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?