Få mere at vide
De Buyer™ Moul'flex™ Tærtepander
Artikelnummer. 11983664
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,9 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11983664 1,9 l
1 options
Artikelnummer. 11983664 Leverandør De Buyer™ Leverandørnr. 1990.24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.40 DKK
    207.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 94.76 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Tekniske data
Produkttype Tærteform
Materiale Platin silicium
Til brug med (applikation) Ideel til at lave tærter, desserter, mousses, kager, flans eller svampekager.
Højde (metrisk) 42 mm
Mængde Hver
Form Rund
Temperaturområde (metrisk) −40 til 280 °C
Volumen (metrisk) 1,9 l