Få mere at vide
Fisherbrand™ Motoriseret pipettecontroller
Artikelnummer. 15840053 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Motoriseret pipettecontroller
Artikelnummer.
15840053 Motoriseret pipettecontroller
1 options
Artikelnummer. 15840053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3155.30 DKK
    675.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 2480.27 DKK
    78% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En kraftfuld, let og ergonomisk designet pipetteringscontroller til alle almindeligt anvendte glas- eller plastpipetter
  • Kraftig, men støjsvag pumpe
  • Ergonomisk design
  • Trykknapper med blødt greb
  • Dobbelt sikkerhedsventil
  • Autoklaverbar pipettekegle
  • to hastighedstilstande High, Low og Gravity
  • Kontakten er placeret på glidedelen af controlleren, hvilket sikrer nem betjening
  • LED-indikator lyser rødt, når batteriet er lavt
  • Kan betjenes kontinuerligt i 8 timer
  • Udskifteligt membranfilter for at beskytte enheden mod forurenende stoffer, der trækkes ind i pipetten
  • Kan bruges mens den oplades
Pipet, fyldstof, væskehåndtering
Tekniske data
Batteritype 1000mAh NiMH-batterier
Kompatible tips Kegleform
Farve Blå
Greb Type Blød trykknap
Type Pipette controller
Volumen (metrisk) 0,1 til 200 ml
Filtertype Hydrofobisk PTFE membranfilter
Finger stil Tryk knap
Til brug med (udstyr) Serologiske pipetter af glas eller plast
Inkluderer Pipettefylder, Oplader (EU-stik), Bordstativ, Vægmonteringsbeslag, To ekstra membranfiltre: 0,20 m μog 0,45 m, μBrugsanvisning, Batterier
Antal hastigheder To (Høj og Lav, sammen med Gravity drain)
Opladningstid 2 til 3 timer
Elektriske krav 2 x 1,2V / 1000mAh NiMH-batterier
Spænding 1.2 V