Få mere at vide
Motorolie, SAE 30W, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15266116 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. 15266116
Brand: SPEX Certiprep S030W20K
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Motorolie, SAE 30W20.000μ g/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Motor Oil, SAE 30W
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 98.0
Molekylær formel CH2Cl2
MDL nummer MFCD00000881
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL ClCCl
IUPAC navn dichlormethan
Opløsningsmiddel eller Matrix Methylene Chloride
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvægt (g/mol) 84.93
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20000μg/mL
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug