Få mere at vide
Motolimod, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495848
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495848 10 mg
16458507 5 mg
16453386 25 mg
16491997 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495848 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13773
MedChemExpress Motolimod (VTX-2337;VTX-378) is a selective Toll-like receptor 8 (TLR8) agonist, with an EC50 of approximately 100 nM.
Motolimod (VTX-2337
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Motolimod
Fysisk form Solid
CAS 926927-61-9
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H34N4O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym VTX-2337 VTX-378
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (109.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC2=CC=C(C3=CC=C(C(N4CCCC4)=O)C=C3)C=C2N=C(N)C1)N(CCC)CCC
Molekylvægt (g/mol) 458.6
Formel vægt 458.6
Procent renhed 97.75%