Få mere at vide
MedChemExpress Motixafortide
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.27% |
| CAS | 664334-36-5 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 2159.52 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (46.31 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (46.31 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | BKT140 (4-fluorobenzoyl)∣ BL-8040∣ TF14016 |