Få mere at vide
uvex Motion S1 SRC perforerede sikkerhedssko
Artikelnummer. 15378312 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
40
41
43
44
Farve:
Sort, Sølv
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Farve
15378312 44 Sort, Sølv
15338312 40 Sort, Sølv
15348312 41 Sort, Sølv
15368312 43 Sort, Sølv
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15378312 Leverandør uvex Leverandørnr. 6989844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.00 DKK
    928.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 38.58 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Ekstremt lette sikkerhedssko med et sporty design konstrueret af syntetiske materialer, hvilket gør dem velegnede til dem, der er allergiske over for krom. Beskyttelsesklasse S1 iht. EN ISO 20345:2011 med ekstra mærkning for fremragende skridsikkerhed (SRC).
  • Letvægts S1 sikkerhedssko med en Climazone klimastyringsteknologi
  • Fremstillet af syntetiske materialer, hvilket gør dem velegnede til dem, der er allergiske over for krom
  • Beskyttelsesklasse S1 iht. EN ISO 20345:2011, ekstra mærkning for fremragende skridsikkerhed (SRC)
  • Opfylder ESD-specifikationen med udluftningsmodstand under 35 megaohm
  • Selvrensende, letvægts PU-ydersål med optimal slidstyrke, stødabsorbering og fremragende skridsikkerhed
  • Ståltåkappe med stabiliserende anti-vrid hælkappe for at forhindre ankelvridning
  • Alle såler er fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Antistatisk Uvex 3D Hydroflex™ skum indersål for optimal stødabsorbering omkring hæl og forfod
  • Elastiske snørebånd giver mulighed for hurtig, individuel justering
  • Velegnet til brug med ortopædiske justeringer og indlægssåler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Sølv
Liner materiale Afstandsnet
Materiale Microvelour
Størrelse 44
Sål materiale Dual Density Polyurethane (PU)
Tå materiale Stål
Bredde (metrisk) 11 cm
Køn Mænds
Modstandsdygtig overfor Olie, benzin
Model- Motion S1 SRC
Ankel stil Trænere
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S1
Produkttype ESD sikkerhedssko