missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Motilin, canine

Artikelnummer. 16422188
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16422188 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16422188 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1541

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Motilin, canine is a 22-amino acid peptide. Motilin is a potent agonist for gastrointestinal smooth muscle contraction.

Tekniske data

Renhed 98.74%
CAS 85490-53-5
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvægt (g/mol) 2685.05 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Synonym Motilin (canine)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.