Få mere at vide
MedChemExpress Motilin, canine
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.74% |
| CAS | 85490-53-5 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 2685.05 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | Motilin (canine) |