Få mere at vide
Motic™ Moticam X5 Plus kamera
Artikelnummer. 17654505
Skift visning
Sensortyper:
CMOS
Artikelnummer. Sensortyper
17654505 CMOS
1 options
Artikelnummer. 17654505 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100600101322
De Moticam X5 Plus er et højopløseligt streaming WiFi-kamera. Ved at oprette sit eget WiFi-signal skal du blot oprette forbindelse til din Android eller iOS enhed og se, optag eller rediger levende billeder fra dit mikroskop med vores gratis MotiConnect app.
  • C-fatning til objektiv
  • MotiConnect software er tilgængelig til gratis download (med gratis opdateringer inkluderet)
  • Live visningstilstande: 1920 x 1080 px, 1280 x 720 px
Tekniske data
Type WiFi kamera
Inkluderer CS-ringadapter, fokuserbar linse, 30 mm og 38 mm okularadaptere, USB 2.0 kabel, Motic™ 4-punkts kalibreringsglas, makrorør, Motic™ Images Plus 3.0 PC/OSX/Linux
Sensortyper CMOS
Størrelse 1/3 tommer.
Frekvens (billedhastighed) 30 fps