Få mere at vide
Motic™ MOTICAM S6 Digital USB Kamera 6,0 MP til mikroskopi
Artikelnummer. 16515924
Skift visning
Pixels:
6,0 MP
Artikelnummer. Pixels
16515924 6,0 MP
1 options
Artikelnummer. 16515924 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100600101111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5420.00 DKK
    4878.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 541.24 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Moticam S6 digital sCMOS USB Kamera, designet med bagbelyst sensorteknologi til hurtig dataoverførsel. Tilslut det blot til dit trinokulære mikroskop og digitaliser nemt dine prøver ved hjælp af softwaren Motic Images Plus 3.0 inkluderet.
  • Baggrundsbelyst sensorteknologi
  • sCMOS-sensor størrelse 0,55 tommer.
  • Optagelsesopløsning: 6 MP
  • Live visningstilstand via USB: 3072 x 2048, 1536 x 1024 pixels
  • Hurtige billedhastigheder: 3072 x 2048 ved 30 fps, 1536 x 1024 ved 50 fps
  • USB 3.1 interface
  • Motic Images Plus 3.0 Software inkluderet til Windows, OSX og Linux
  • Software funktioner: Stillbillede og videooptagelse, live- og stillbilledemåling, billedjusteringer, hvidbalance, automatisk& manuel eksponering, individuelt objektiv kalibreringssystem.
  • Tilbehør inkluderet: CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsglas, Motic Images Plus 3.0 til Windows/OSX/Linux
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certifikat EMC CE
Kompatibilitet (operativsystem) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux eller højere
Konnektortyper USB 3.1
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Display Type USB 3.1
Til brug med (udstyr) Ethvert trinokulært mikroskop eller stereomikroskop
Inkluderer CS ring adapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsglas, Motic Images Plus 3.0 til PC/OSX/Linux
Hukommelse Ingen hukommelse, billeder gemmes på en computer
Pixels 6,0 MP
Mængde 1
Nødvendigt tilbehør C-mount adapter skal købes separat
Opløsning 3072 x 2048 eller 1536 x 1024 pixels
Sensortyper sCMOS. 0,55 tommer.
garanti 2 år