Få mere at vide
Motic™ MOTICAM S3 Digital USB Kamera 3,0 MP til mikroskopi
Artikelnummer. 16699991
Skift visning
Pixels:
3,0 MP
Artikelnummer. Pixels
16699991 3,0 MP
1 options
Artikelnummer. 16699991 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100600101091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4325.00 DKK
    3891.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 433.04 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Moticam S3 digital sCMOS USB Kamera, designet med bagbelyst sensorteknologi til hurtig dataoverførsel. Tilslut det blot til dit trinokulære mikroskop og digitaliser nemt dine prøver ved hjælp af softwaren Motic Images Plus 3.0 inkluderet.
  • Baggrundsbelyst sensorteknologi
  • sCMOS-sensor størrelse 0,36 tommer.
  • Optagelsesopløsning: 3 MP
  • Live visningstilstand via USB: 2048 x 1536, 1920 x 1080 pixels
  • Hurtige billedhastigheder: 2048 x 1536 ved 60 fps, 1920 x 1080 ved 60 fps
  • USB 3.1 interface
  • Motic Images Plus 3.0 Software inkluderet til Windows, OSX og Linux
  • Software funktioner: Stillbillede og videooptagelse, live- og stillbilledemåling, billedjusteringer, hvidbalance, automatisk& manuel eksponering, individuelt objektiv kalibreringssystem.
  • Tilbehør inkluderet: CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsglas, Motic Images Plus 3.0 til Windows/OSX/Linux
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certifikat EMC CE
Kompatibilitet (operativsystem) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux eller højere
Konnektortyper USB 3.1
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Display Type USB 3.1
Til brug med (udstyr) Ethvert trinokulært mikroskop eller stereomikroskop
Inkluderer CS ring adapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsglas, Motic Images Plus 3.0 til PC/OSX/Linux
Hukommelse Ingen hukommelse, billeder gemmes på en computer
Pixels 3,0 MP
Mængde 1
Nødvendigt tilbehør C-mount adapter skal købes separat
Opløsning 2048 x 1536 eller 1920 x 1080 pixels
Sensortyper sCMOS. 0,36 tommer.
garanti 2 år