Få mere at vide
Motic™ Moticam S20 Digital USB Kamera løsning
Artikelnummer. 17640627
Skift visning
Synsfelt:
15,9 mm
Artikelnummer. Synsfelt
17640627 15,9 mm
1 options
Artikelnummer. 17640627 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100600101401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8925.00 DKK
    8039.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 885.78 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
De Moticam S-modeller til trinokulære mikroskoper er designet med bagbelyst sensorteknologi for hurtig dataoverførsel. Tilslut det til dit trinokulære mikroskop og computer for at begynde at digitalisere dine prøver ved hjælp af den medfølgende billedbehandlingssoftware.
Motic™ sCMOS-kameraer er udviklet af tysk teknik, komplet med produktionskvalitet, teknisk præcision og letvægtsdesign. Den accelererede dataudlæsning (Rolling Shutter) gør det også muligt at arbejde på fænomener i hurtig bevægelse. I hele dit kameras levetid kan du downloade gratis softwareopdateringer.
Ved at forbinde din Moticam til din computer, vil du være i stand til at arbejde med vores velkendte software, Motic™ Images Plus 3.0, som er inkluderet i pakken. Se, indfang, rediger, mål, lav rapporter...nyd alle dets standardfunktioner og nye pakket ind i en ny, brugervenlig grænseflade.
  • Stillbilleder og videooptagelser, live- og stillbilledemålinger og justeringer
  • Hvidbalance, automatisk og manuel eksponering, individuelt objektivkalibreringssystem
  • Fastgørbart digitalt C-mount kamera
  • Forskellige live opløsninger tilgængelige
  • Kan fastgøres USB 3.1 output
  • Software (Motic™ Images Plus 3.0) inkluderet til Windows, OSX og Linux
  • Motic™ 4-punkts kalibreringsglas
  • 2 GHz dualcore processor
  • RAM-hukommelse 2 GB, minimum videohukommelse 512 MB
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance EMC-direktiv 2014/30/EU
Kompatibilitet (operativsystem) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux eller højere
Konnektortyper USB 3.1
Display Type Levende
Synsfelt 15,9 mm
Til brug med (applikation) Billedudskrivning i høj opløsning
Til brug med (udstyr) Trinokulært mikroskop, C-mount adapter
Hovedstil Trinokulær
Inkluderer CS Ring Adapter, USB 3.1 Kabel, Motic 4-punkts kalibreringsglas, Motic Billeder Plus 3.0
Hukommelse Ingen intern hukommelse
Driftstemperatur (metrisk) -10 °C til +60 °C
Pixels 5472 x 3648 px, 2736 x 1824 px
Nødvendigt tilbehør C-mount adapter
Opløsning 20 MP
Sensortyper sCMOS 1 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Spænding 5 V
garanti 2 år
Frekvens (billedhastighed) 18 fps