Få mere at vide
Motic™ MOTICAM S12 Digital USB Kamera 12,0 MP til mikroskopi
Artikelnummer. 16610002
Skift visning
Pixels:
12,0 MP
Artikelnummer. Pixels
16610002 12,0 MP
1 options
Artikelnummer. 16610002 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100600101211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7835.00 DKK
    6486.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 1348.40 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Moticam S12 digital sCMOS USB Kamera, designet med bagbelyst sensorteknologi til hurtig dataoverførsel. Tilslut det blot til dit trinokulære mikroskop og digitaliser nemt dine prøver ved hjælp af softwaren Motic Images Plus 3.0 inkluderet.
  • Baggrundsbelyst sensorteknologi
  • sCMOS-sensor størrelse 0,59 tommer.
  • Optagelsesopløsning: 12 MP
  • Live visningstilstand via USB: 4000 x 3000, 2048 x 1080 pixels
  • Hurtige billedhastigheder: 4000 x 3000 ved 25 fps, 2048 x 1080 ved 50 fps
  • USB 3.1 interface
  • Motic Images Plus 3.0 Software inkluderet til Windows, OSX og Linux
  • Software funktioner: Stillbillede og videooptagelse, live- og stillbilledemåling, billedjusteringer, hvidbalance, automatisk& manuel eksponering, individuelt objektiv kalibreringssystem.
  • Tilbehør inkluderet: CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsglas, Motic Images Plus 3.0 til Windows/OSX/Linux
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certifikat EMC CE
Kompatibilitet (operativsystem) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux eller højere
Konnektortyper USB 3.1
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Display Type USB 3.1
Til brug med (udstyr) Ethvert trinokulært mikroskop eller stereomikroskop
Inkluderer CS ring adapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsglas, Motic Images Plus 3.0 til PC/OSX/Linux
Hukommelse Ingen hukommelse, billeder gemmes på en computer
Pixels 12,0 MP
Mængde 1
Nødvendigt tilbehør C-mount adapter skal købes separat
Opløsning 4000 x 3000 eller 2048 x 1080 pixels
Sensortyper sCMOS. 0,59 tommer
garanti 2 år