Få mere at vide
Motic™ MOTICAM S1 Digital USB Kamera 1,2 MP til mikroskopi
Artikelnummer. 16689991
Skift visning
Pixels:
1,2 MP
Artikelnummer. Pixels
16689991 1,2 MP
1 options
Artikelnummer. 16689991 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100600101081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3450.00 DKK
    3105.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 344.74 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Moticam S1 digital sCMOS USB Kamera, designet med bagbelyst sensorteknologi til hurtig dataoverførsel. Tilslut det blot til dit trinokulære mikroskop og digitaliser nemt dine prøver ved hjælp af softwaren Motic Images Plus 3.0 inkluderet.
  • Baggrundsbelyst sensorteknologi
  • sCMOS-sensor størrelse 1/3 tommer.
  • Optagelsesopløsning: 1,2 MP
  • Live visningstilstand via USB: 1280 x 960, 640 x 480 pixels
  • Hurtige billedhastigheder: 1280 x 960 ved 120 fps, 640 x 480 ved 240 fps
  • USB 3.1 interface
  • Motic Images Plus 3.0 Software inkluderet til Windows, OSX og Linux
  • Software funktioner: Stillbillede og videooptagelse, live- og stillbilledemåling, billedjusteringer, hvidbalance, automatisk& manuel eksponering, individuelt objektiv kalibreringssystem.
  • Tilbehør inkluderet: CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsglas, Motic Images Plus 3.0 til Windows/OSX/Linux
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certifikat EMC CE
Kompatibilitet (operativsystem) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux eller højere
Konnektortyper USB 3.1
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Display Type USB 3.1
Til brug med (udstyr) Ethvert trinokulært mikroskop eller stereomikroskop
Inkluderer CS ring adapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsglas, Motic Images Plus 3.0 til PC/OSX/Linux
Hukommelse Ingen hukommelse, billeder gemmes på en computer
Pixels 1,2 MP
Mængde 1
Nødvendigt tilbehør C-mount adapter skal købes separat
Opløsning 1280 x 960, 640 x 480 pixels
Sensortyper sCMOS. 1/3 tommer.
Temperaturområde (metrisk). -10 °C til +60 °C ikke-kondenserende
Spænding 5 V (fra USB Havn)
garanti 2 år