Få mere at vide
Motic™ MOTICAM Pro S5 Lite Digital USB Kamera 5,0 MP til mikroskopi (op til 88,4 fps)
Artikelnummer. 16523894
Skift visning
Pixels:
5,0 MP
Artikelnummer. Pixels
16523894 5,0 MP
1 options
Artikelnummer. 16523894 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100600101101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9350.00 DKK
    8425.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 924.35 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Moticam Pro S5 lite digital sCMOS USB Kamera, designet med bagbelyst sensorteknologi til hurtig dataoverførsel. Tilslut det blot til dit trinokulære mikroskop og digitaliser nemt dine prøver ved hjælp af softwaren Motic Images Plus 3.0 inkluderet.
  • Baggrundsbelyst sensorteknologi
  • sCMOS-sensor størrelse 2/3 tommer.
  • Optagelsesopløsning: 5 MP
  • Live visningstilstand via USB: 2448 x 2048, 1224 x 1024 pixels
  • Hurtige billedhastigheder: 2448 x 2048 ved 37,5 fps, 2024 x 1024 ved 88,4 fps
  • USB 3.1 interface
  • Motic Images Plus 3.0 Software inkluderet til Windows, OSX og Linux
  • Software funktioner: Stillbillede og videooptagelse, live- og stillbilledemåling, billedjusteringer, hvidbalance, automatisk& manuel eksponering, individuelt objektiv kalibreringssystem.
  • Tilbehør inkluderet: CS-ringadapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsglas, Motic Images Plus 3.0 til Windows/OSX/Linux
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certifikat EMC CE
Kompatibilitet (operativsystem) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux eller højere
Konnektortyper USB 3.1
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Display Type USB 3.1
Til brug med (udstyr) Ethvert trinokulært mikroskop eller stereomikroskop
Inkluderer CS ring adapter, USB 3.1 kabel, Motic 4-punkts kalibreringsglas, Motic Images Plus 3.0 til PC/OSX/Linux
Hukommelse Ingen hukommelse, billeder gemmes på en computer
Pixels 5,0 MP
Mængde 1
Nødvendigt tilbehør C-mount adapter skal købes separat
Opløsning 2448 x 2048, 1224 x 1024 pixels
Sensortyper sCMOS. 2/3 tommer.
garanti 2 år