Få mere at vide
Motic™ Moticam A8
Artikelnummer. 17877960
Skift visning
Sensortyper:
sCMOS
Artikelnummer. Sensortyper
17877960 sCMOS
1 options
Artikelnummer. 17877960 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100600101443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3560.00 DKK
    3201.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 358.05 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Den hurtige sCMOS-billeddannelsesopsætning af Moticam A8 tillader 4K-opløsning, mens den leverer stabile 15 fps. Udskrivning af billeder kræver data i høj opløsning; Moticam leverer de nødvendige detaljer.
Det ideelle kamera til alle, der har høje krav og ønsker at forblive fleksible.
  • C-fatning til objektiv
  • MotiConnect software er tilgængelig til gratis download (med gratis opdateringer inkluderet)
  • Livevisningstilstande: 3840 x 2160 px, 1920 x 1080 px
  • Maksimal billedhastighed: 3840 x 2160 ved 15 fps, 1920 x 1080 ved 30 fps
Tekniske data
Type Kamera
Produktlinje Moticam EN
Inkluderer Fokuserbar linse, 30 mm og 38 mm okularadaptere, kalibreringsglas, makrovisningsrør, C-ring, USB Kabel, Støvhætte
Sensortyper sCMOS
Størrelse 1/3 tommer.
Frekvens (billedhastighed) 15 til 30 fps