Få mere at vide
Motic™ Moticam A5
Artikelnummer. 17857960
Skift visning
Sensortyper:
sCMOS
Artikelnummer. Sensortyper
17857960 sCMOS
1 options
Artikelnummer. 17857960 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100600101302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3310.00 DKK
    2974.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 335.88 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Et ideelt værktøj til dem, der har brug for at forblive fleksible Moticam A5 har en høj opløsning over fuld HD, mens den bevarer konstante 30 fps. Tag skarpe billeder til dokumentation og offentlige præsentationer.
  • C-fatning til objektiv
  • MotiConnect software er tilgængelig til gratis download (med gratis opdateringer inkluderet)
  • Live visningstilstande: 2592 x 1944 px, 2048 x 1536 px, 1920 x 1080 px
Tekniske data
Type Kamera
Produktlinje Moticam EN
Inkluderer Fokuserbar linse, 30 mm og 38 mm okularadaptere, kalibreringsglas, makrovisningsrør, C-ring, USB Kabel, Støvhætte
Sensortyper sCMOS
Størrelse 1/2,8 tommer.
Frekvens (billedhastighed) 30 fps