Få mere at vide
Motic™ Moticam A2
Artikelnummer. 17847960
Skift visning
Sensortyper:
sCMOS
Artikelnummer. Sensortyper
17847960 sCMOS
1 options
Artikelnummer. 17847960 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100600101192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2485.00 DKK
    2235.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 249.17 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Giv dig selv et forspring i digital mikroskopi med konstante 30 fps og en 1080p opløsning. De Moticam A2 er et godt valg for alle, der ønsker at begynde deres rejse til live billeddannelse og dele deres opdagelser.
  • Live visningstilstande: 1920 x 1080 px, 1280 x 720 px
  • C-fatning til objektiv
  • MotiConnect software er tilgængelig til gratis download (med gratis opdateringer inkluderet)
Tekniske data
Type Kamera
Produktlinje Moticam EN
Inkluderer Fokuserbar linse, 30 mm og 38 mm okularadaptere, kalibreringsglas, makrovisningsrør, C-ring, USB Kabel, Støvhætte
Sensortyper sCMOS
Størrelse 1/3,1 tommer.
Frekvens (billedhastighed) 30 fps