Få mere at vide
Motic™ Moticam A16
Artikelnummer. 17887960
Skift visning
Sensortyper:
sCMOS
Artikelnummer. Sensortyper
17887960 sCMOS
1 options
Artikelnummer. 17887960 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100600101463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4380.00 DKK
    3940.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 439.75 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Det ultimative Moticam for avancerede entusiaster med krævende behov Moticam A16 har en stor 1/2'' sCMOS-sensor med opløsning over 4K og leverer op til 15 fps i live-billeddannelse.
  • C-fatning til objektiv
  • MotiConnect software er tilgængelig til gratis download (med gratis opdateringer inkluderet)
  • Live visningstilstande: 4608 x 3456 px, 3264 x 2448 px, 1920 x 1080 px
  • Maksimal billedhastighed: 4608 x 3456 ved 15 fps, 3264 x 2448 ved 15 fps, 1920 x 1080 ved 30 fps
Tekniske data
Type Kamera
Produktlinje Moticam EN
Inkluderer Fokuserbar linse, 30 mm og 38 mm okularadaptere, kalibreringsglas, makrovisningsrør, C-ring, USB Kabel, Støvhætte
Sensortyper sCMOS
Størrelse 1/2,3 tommer.
Frekvens (billedhastighed) 15 til 30 fps