Få mere at vide
Motic™ Moticam A1
Artikelnummer. 17867960
Skift visning
Sensortyper:
sCMOS
Artikelnummer. Sensortyper
17867960 sCMOS
1 options
Artikelnummer. 17867960 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100600101412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 DKK
    1531.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 173.05 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
De Moticam A1 er ideel til nytilkomne og avancerede entusiaster, der leder efter et prisbilligt digitalt mikroskopinstrument. Optag alt, hvad du har brug for ved 720p, og arbejd med en konstant billedhastighed med alt tilbehør inkluderet.
  • C-fatning til objektiv
  • MotiConnect software er tilgængelig til gratis download (med gratis opdateringer inkluderet)
  • Live visningstilstande: 1280 x 720 px, 1024 x 768 px
Tekniske data
Type Kamera
Produktlinje Moticam EN
Inkluderer Fokuserbar linse, 30 mm og 38 mm okularadaptere, kalibreringsglas, makrovisningsrør, C-ring, USB Kabel, Støvhætte
Sensortyper sCMOS
Størrelse 1/3,1 tommer.
Frekvens (billedhastighed) 30 fps