missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Motesanib, MedChemExpress
Beskrivelse
Motesanib (AMG 706) is a potent ATP-competitive inhibitor of VEGFR1/2/3 with IC50s of 2 nM/3 nM/6 nM, respectively, and has similar activity against Kit, and is appr 10-fold more selective for VEGFR than PDGFR and Ret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Motesanib |
| CAS | 453562-69-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H23N5O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | AMG 706 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.77 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CN=C1NCC2=CC=NC=C2)NC3=CC(NCC4(C)C)=C4C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.45 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?