Få mere at vide
MedChemExpress Morusin
Artikelnummer. 16419048
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16419048 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 16419048 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0622
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
MedChemExpress Morusin is a prenylated flavonoid isolated from M. australis with various biological activities, such as antitumor, antioxidant, and anti-bacteria property. Morusin could inhibit NF-κB and STAT3 activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 420.45 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 62596-29-6
Produkttype Natural Products
Renhed 99.83%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.84 mM)
Synonym Mulberrochromene
Mål NF-κB∣STAT∣Bacterial