missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Morusin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Morusin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24O6/c1-13(2)5-7-17-22(29)21-19(28)12-20-16(9-10-25(3,4)31-20)24(21)30-23(17)15-8-6-14(26)11-18(15)27/h5-6,8-12,26-28H,7H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 420.1573 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?