Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglasmørtel
Artikelnummer. 12662022
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
120 ml
300 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
80 mm
100 mm
120 mm
Højde (metrisk):
60 mm
75 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12662022 300 ml 120 mm 90 mm Hver
12347462 100 ml 80 mm 60 mm Hver
12652022 120 ml 100 mm 75 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12662022 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 718247
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00 DKK
    285.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 66.50 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion. Pyrex™ Borosilikatglasmørtel er en slibeskål, der er ideel til fremstilling af forbindelser, blanding og slibning af pulvere. Til brug med Pyrex™ støder som sælges separat.
  • Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
  • Til brug med Pyrex™ støder (sælges separat)
  • Ideel til fremstilling af forbindelser, blanding og formaling af pulvere
Specifications
Diameter (metrisk) Udvendig 120 mm
Produkttype Mørtel
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Pyrex™ støder
Til brug med (applikation) Ideel til fremstilling af forbindelser, blanding og formaling af pulver
Højde (metrisk) 90 mm
Kapacitet (metrisk) 300 ml