Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglasmørtel
Artikelnummer. 12652022
Kapacitet (metrisk):
100 ml
120 ml
300 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
80 mm
100 mm
120 mm
Højde (metrisk):
60 mm
75 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12652022
Brand: Pyrex 718242
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion. Pyrex™ Borosilikatglasmørtel er en slibeskål, der er ideel til fremstilling af forbindelser, blanding og slibning af pulvere. Til brug med Pyrex™ støder som sælges separat.
  • Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
  • Til brug med Pyrex™ støder (sælges separat)
  • Ideel til fremstilling af forbindelser, blanding og formaling af pulvere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Produkttype Mørtel
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Pyrex™ støder
Til brug med (applikation) Ideel til fremstilling af forbindelser, blanding og formaling af pulver
Højde (metrisk) 75 mm