Få mere at vide
Morroniside, TRC
Artikelnummer. 30478280
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478280 100 mg
30465196 10 mg
30472369 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM725700100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25406-64-8
Molekylær formel C17 H26 O11
Molekylvægt (g/mol) 406.38
Synonym 1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-5-carboxylic acid, 8-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,8,8a-tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-, methyl ester, (1S,3R,4aS,8S,8aS)-, 1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-5-carboxylic acid, 8-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,8,8a-tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-, methyl ester, [1S-(1α,3β,4aβ,8β,8aβ)]-, Morroniside (8CI), (7β-OH)-Morroniside, Morronisid, β-Morroniside
IUPAC navn methyl (1S,3R,4aS,8S,8aS)-3-hydroxy-1-methyl-8-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,3,4,4a,8,8a-hexahydropyrano[3,4-c]pyran-5-carboxylat
SMIL O([C@H]1[C@]2([C@@](C(C(OC)=O)=CO1)(C[C@H](O)O[C@H]2C)[H])[H])[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morroniside
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H26O11/c1-6-11-7(3-10(19)26-6)8(15(23)24-2)5-25-16(11)28-17-14(22)13(21)12(20)9(4-18)27-17/h5-7,9-14,16-22H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+,9+,10+,11+,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
Formel vægt 406.1475