Få mere at vide
Morroniside, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489008
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489008 10 mg
16471428 5 mg
16463876 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16489008 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0532
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Morroniside has neuroprotective effect by inhibiting neuron apoptosis and MMP2/9 expression.
Morroniside has neuroprotective effect by inhibiting neuron apoptosis and MMP2/9 expression.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morroniside
CAS 25406-64-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H26O11
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (246.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (123.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@](O[C@@H]1CO)([H])O[C@H]2[C@@]([C@@H]3C)([H])[C@@](C[C@H](O)O3)([H])C(C(OC)=O)=CO2
Molekylvægt (g/mol) 406.38
Formel vægt 406.38
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism