Få mere at vide
LTE Scientific™ Morrison affaldsboks
Artikelnummer. 12715395
Skift visning
Dybde (metrisk) Udvendig:
230 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (metrisk) Udvendig unitSize
12715395 230 mm Hver
12725395 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12715395 Leverandør LTE Scientific™ Leverandørnr. TC/MOR/01
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kassér kasser til brug med LTE Scientific™ Touchklave autoklaver.
  • Størrelse 1: 230 x 430 x 230 mm
  • Størrelse 2: 230 x 430 x 315 mm
Tekniske data
Dybde (metrisk) Udvendig 230 mm
Til brug med (udstyr) Touchklave autoklaver
Højde (metrisk) Udvendig 230 mm
Produkttype Morrison affaldsboks
Bredde (metrisk) Udvendig 430 mm