Få mere at vide
Morpholino(4-piperidinyl)methanonhydrochlorid,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10768334
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10768334 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10577073 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10768334 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01171DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 63214-57-3
Molekylær formel C10H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 198.27
MDL nummer MFCD03372501
InChI nøgle UVDVXQHUTBCRKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidine-4-carbonyl morpholine, morpholino piperidin-4-yl methanone, 4-piperidin-4-ylcarbonyl morpholine, morpholin-4-yl piperidin-4-yl methanone, 4-4-piperidinylcarbonyl morpholine, morpholin-4-yl-piperidin-4-yl-methanone, morpholin-4-yl 4-piperidyl ketone, 4-piperidin-4-yl carbonyl morpholine, methanone, 4-morpholinyl-4-piperidinyl
PubChem CID 1520211
SMIL O=C(C1CCNCC1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morpholino(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn morpholin-4-yl(piperidin-4-yl)methanon
Formel vægt 234.73
Procent renhed 90%