Få mere at vide
Morpholinium Chloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 10024-89-2 |
| Smeltepunkt | 174°C to 178°C |
| MDL nummer | MFCD00071711 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Morpholinium chloride, Morpholine hydrochloride, Morpholinium chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.58 |
| Grad | Research |