Få mere at vide
Morpholine, TRC
Artikelnummer. 30012293
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012293 25 mL
30006401 10 mL
30003736 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM72372525ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-91-8
Molekylær formel C4 H9 N O
Molekylvægt (g/mol) 87.12
Synonym Morpholine, Molsidomine Imp. E (EP), Morpholine (8CI, 9CI, ACI), 1-Oxa-4-azacyclohexane, 2H-1,4-Oxazine, tetrahydro-, 4H-1,4-Oxazine, tetrahydro-, BASF 238, Diethylene imidoxide, Diethylene oximide, Diethylenimide oxide, Drewamine, NSC 9376, p-Isoxazine, tetrahydro-, Tetrahydro-1,4-oxazine, Tetrahydro-2H-1,4-oxazine, Tetrahydro-p-oxazine
IUPAC navn Morfolin
SMIL C1COCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morpholine
Mængde 25 mL
InChI formel InChI=1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Formel vægt 87.0684