Få mere at vide
Morpholine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15866410
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15866410 1 L -
15856410 100 mL -
15849270 500 mL -
15859270 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15866410 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8061271000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-91-8
Tekniske data
Smeltepunkt -5°C
Tæthed 1.00 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 129°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00005972
Mængde 1 L
Synonym Morpholine, Tetrahydro-1,4-oxazine, Morpholine
Molekylvægt (g/mol) 87.12