Få mere at vide
Morpholine, Mikromol™
Artikelnummer. 18022100
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18022100 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18022100 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0267.06
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Morpholine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morpholine
CAS 110-91-8
Analyt- eller komponentnavne Morpholine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Morpholine, Molsidomine Imp. E (EP), Molsidomine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
SMIL C1COCCN1
IUPAC navn Morfolin
Molekylvægt (g/mol) 87.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 87,0684 g/mol