missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Morpholine-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Morpholine-D9 |
| CAS | 203578-31-8 |
| Molekylær formel | C4 D9 N O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Morpholine-d9 (9 CI), 2,2,3,3,4,5,5,6,6-Nonadeuteriomorpholine, Morpholine-D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD |
| SMIL | [2 H]N1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,5,5,6,6-nonadeuteriomorpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.176 |
| Formel vægt | 96.125 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?