Få mere at vide
Morpholin, 99,5%, renset ved omdestillation, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Morpholine |
| Smeltepunkt | -5.0°C |
| Tæthed | 0.9900g/mL |
| Kogepunkt | 126.0°C to 130.0°C |
| Flammepunkt | 32°C |
| Analyseprocentområde | 99.4% min. (GC) |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.4530 to 1.4550 |
| Mængde | 800 mL |
| Merck Index | 15,6362 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Morpholine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.