Få mere at vide
Morpholin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080643
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424153 100 g 100g
11434153 500 g 500g
11444153 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424153 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10355.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-91-8 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Morpholin er et almindeligt tilsætningsstof til pH-justering i både fossilt brændstof og atomkraftværks dampsystemer. Det bruges i vid udstrækning i organisk syntese som byggesten i fremstillingen af antibiotikummet linezolid, anticancermidlet gefitinib og det smertestillende dextromoramid. Det bruges også som opløsningsmiddel i kemiske reaktioner og til fremstilling af enaminer. Ydermere tjener det som en kemisk emulgator i processen med voksning af frugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Morpholin er et almindeligt additiv til pH-justering i både fossilt brændstof og atomkraftværks dampsystemer. Det bruges i vid udstrækning i organisk syntese som byggesten i fremstillingen af antibiotikummet linezolid, anticancermidlet gefitinib og det smertestillende dextromoramid. Det bruges også som opløsningsmiddel i kemiske reaktioner og til fremstilling af enaminer. Ydermere tjener det som en kemisk emulgator i processen med voksning af frugt.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-91-8
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00005972
InChI nøgle YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
PubChem CID 8083
ChEBI CHEBI:34856
IUPAC navn morpholin
SMIL C1COCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morpholine
Smeltepunkt -5°C
Tæthed 1.007
Kogepunkt 129°C
Flammepunkt 35°C (95°F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.454
Mængde 100 g
FN nummer UN2054
Beilstein 102549
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,6277
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 87.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Morpholine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Morpholine